Learn More
Masterflex™ Système de pompe modulaire de précision L/S™
Código de producto. 13407099
Click to view available options
Débit:
17 à 1700 ml/min
4.8 à 480 ml/min
Motor Speed:
6 à 600 tr/min
60 à 600 tr/min
Tamaño de la unidad:
1 pièce
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13407099
Marca: Masterflex™ 7791360
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Conçus pour des espaces confinés ou difficiles d’accès, ces entraînements modulaires vous permettent de séparer le moteur du contrôleur. Les systèmes de pompe modulaire de précision Masterflex™ L/S™ offrent une fonction de pompage réversible et sont parfaits pour les applications de mesure.
  • L’entraînement modulaire vous permet de placer le moteur et le contrôleur à l’endroit le plus pratique
  • L’écran LED à trois chiffres affiche le régime moteur (tr/min)
  • Clavier à membrane pour faciliter le contrôle initial de la vitesse, du sens et du démarrage / de l’arrêt
  • Moteur réversible
  • Purge avant ou après pompage et pompage du liquide dans les deux sens.
  • Les voyants LED confirment le sens de rotation du moteur
  • Maintenez le réglage de la vitesse tout en démarrant ou en arrêtant la pompe avec une commande de vitesse et d’alimentation (marche / arrêt) séparée
Avec tête de pompe, tubulure et cordon d’alimentation de 6 pi (1,8 m) avec prise CEI 320 / CEE22. Ces modèles sont livrés avec un ensemble de fiches / cordons spécifique au pays ; veuillez préciser la destination finale lors de la commande.
Especificaciones
Certifications/Conformité CEI 320 / CEE 22
Canaux 1
Type de contrôle Contrôle numérique à vitesse variable
Type d’affichage LED
Classification du boîtier IP33
Débit 4.8 à 480 ml/min
Motor Speed 60 à 600 tr/min
Réversible Oui
Finition Revêtement époxy
À utiliser avec Applications de mesure
Comprend Tête de pompe, tubulure et cordon d’alimentation de 6 pieds (1.8 m) avec prise CEI320 / CEE22
Matériau ABS (boîtier), acier
Modèle Pompe Masterflex™ L/S Easy-Load 3
Type du moteur Réversible
Tête de pompe Tête de pompe L/S Easy-Load 3 77800-60
Longueur totale (impériale) 13.33 in
Longueur totale (métrique) 351,28 mm
Largeur totale (impériale) 4.38 in
Largeur totale (métrique) 111,25 mm
Hauteur totale (impériale) 4.5 in
Hauteur totale (métrique) 114,3 mm
Alimentation électrique 2.2 A, 115/230 VCA, 50/60 Hz
Tension 90/260 VCA
Ampérage 2.2 A à 115 V ; 1.1 A à 230 V
Fréquence 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado