Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompes L/S™ Viton™, conforme FDA
Code produit. p-8015243
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
16
25
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11700459
Marque: Masterflex™ 9641213
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une extrusion de précision pour fournir une performance optimale en matière de débit et de répétabilité. La tubulure pour pompes Masterflex™ L/S™ Viton™, conforme aux exigences de la FDA, est idéale pour les applications exigeant une compatibilité chimique et FDA.
Extrudée avec précision pour fournir une performance optimale en matière d’exactitude de débit et de répétabilité. La tubulure pour pompes Masterflex™ L/S™ Viton™, conforme aux exigences de la FDA, est idéale pour les applications exigeant une compatibilité chimique et FDA.
  • Tubulure noire opaque
  • Résiste aux produits corrosifs, aux solvants et aux huiles à des températures élevées
  • Bonne résistance chimique
  • Conforme FDA et ADCF.
  • 7,6 m (25 pi) par paquet
Spécification
Certifications/Conformité FDA 21 CFR 177.2600
Description Tubulure pour pompe péristaltique FH13 et FH30
Diamètre (impériale) interne 1/32 po.
Diamètre (métrique) interne 0,8 mm
Matériau Caoutchouc thermique, Viton B (67 % de fluor)
Longueur totale (impériale) 25 pieds
Longueur totale (métrique) 760 cm
À utiliser avec Taille de la tubulure 13
À utiliser avec (application) Semblable au Viton 06412 mais avec FDA Conformité Parfait pour les applications alimentaires et de laboratoire où la conformité FDA est requise. Excellente résistance aux produits chimiques. Résistant aux produits corrosifs , les solvants et les huiles à des températures élevées. Faible perméabilité aux gaz.
Température min. de fonctionnement (impériale) –25°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -32°C
Propriétés de résistance Acides, alcalis, solvants organiques (variable, test avant utilisation)
Taille de la tubulure 13
Débit 0,8 à 4,0 ml/min.
Méthode de stérilisation Stériliser à l’aide d’un four à air chaud tournant à 249┬░C (480┬░F) pendant 16 heures
Perméabilité aux gaz CO2 : 76 à 79 ; H2 : ---- ; O2 : 13 à 15 ; N2 : 4,3
Limites Durée de pompage limitée
Couleur Noire opaque
Pression maximale 1 bar
Niveau de vide Bon
Max. Operating Temperature (English) 400°F
Max. Operating Temperature (Metric) 205°C
Type de produit Tubulure Viton