Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes Norprene™ Food L/S™
Code produit. 11841435
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
16
17
18
25
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11841435
Marque: Masterflex™ 0640217
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour les applications agro-alimentaires à haute température. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ est idéale pour l’industrie agro-alimentaire, et les secteurs des produits laitiers et des boissons. Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique.
Utilisez cette tubulure pour les applications agro-alimentaires à haute température. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ est idéale pour les industries agroalimentaire, des produits laitiers et des boissons. Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique.
  • La tubulure est extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™.
  • Résistante à la chaleur, à l’ozone et aux UV
  • Résistante au vieillissement et à l’oxydation
  • Résistance supérieure aux acides et aux alcalis
  • Conforme FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Beige opaque
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau Norprene alimentaire (A 60 F)
Longueur totale (métrique) 1500 cm
À utiliser avec (application) Idéale pour l’industrie alimentaire, des produits laitiers et des boissons
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Propriétés de résistance Acides, alcalis
Taille de la tubulure 17
Débit 2,8 à 1700 ml/min.
Tuyau cannelé 1/4 in.
Hauteur (métrique) 6,7 m
Couleur Beige opaque
Pression maximale 20 psi
Niveau de vide 510 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Type de produit de dia. int.