Learn More
Masterflex™ Raccords cannelés en nylon
Code produit. 12374628
Click to view available options
À utiliser avec:
Tubulure de 0,0625 po. de D.I.
Tubulure de 0,25 po. de D.I.
Tubulure de 0,625 po. de D.I.
Tubulure de D.I. de 0,375 x 0,25 po
Forme:
En T
Structuré
Y
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 12374628
Marque: Masterflex™ 3061402
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les raccords cannelés rendent les connexions de tubulures rapides et faciles, ne nécessitant aucun outil pour l’installation.
  • Connectez facilement les circuits de liquide en laboratoire
  • Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
  • Permet de créer des joints qui résistent à des pressions jusqu’à 30 psi (2 bar)
Spécification
Matériau Nylon
À utiliser avec Tubulure de 0,0625 po. de D.I.
Température min. de fonctionnement (métrique) -46°C
Quantité d’emballage 10/boîte
Méthode de stérilisation Oxyde d’éthylène
Forme Y
Max. Operating Temperature (Metric) 121°C
Type de produit Raccords cannelés