Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes Chem-Durance™ Bio L/S™
Code produit. p-8001556
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
16
17
18
25
Conditionnement:
1 pièce
15m
Code produit. 11856943
Marque: Masterflex™ 0644213
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cette tubulure convient à une vaste gamme d’applications biotechnologiques, de laboratoire et de traitement pharmaceutique. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ offre une excellente résistance aux produits chimiques et une excellente durabilité sous pression.
La tubulure est extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™. Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique. Convient à une large gamme d’applications chimiques, limitant ainsi le nombre de formulations de tubulure dont vous avez besoin à portée de main. La faible spallation maintient la pureté du liquide. L’enveloppe externe flexible sert de couche isolante pour absorber et dissiper la chaleur des rouleaux et prolonger la durée de vie de la tubulure.
  • Le revêtement à la paroi interne lisse sans plastifiant est hydrophobe et résiste à l’absorption/adsorption des liquides aqueux
  • Conforme aux normes USP classe VI, FDA, REACH, RoHS
  • Compatibilité chimique et biocompatibilité excellentes
  • Longue durée de vie et excellente durabilité de la pompe sous pression
  • Excellente résistance chimique et longue durée de pompage
  • Conformes aux normes USP classe VI
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 0,8 mm
Matériau Chem-Durance Bio
Longueur totale (métrique) 1520 cm
À utiliser avec (application) applications de laboratoire, de traitement pharmaceutique et biotechnologiques
Température min. de fonctionnement (métrique) -60°C
Taille de la tubulure 13
Débit 0,06 à 36 ml/min.
Hauteur (métrique) 8,8 m
Couleur Opaque
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Type de produit Tube de pompe