Learn More
Sartorius™ Pompe péristaltique à entraînement économique Masterflex™
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fonctionne avec les cassettes de laboratoire pour écoulement transversal Vivaflow™
- Durable et économique
- Vitesse variable
Spécification
Spécification
| Contrôle de la vitesse | Variable |
| Poids (métrique) | 4,1 kg |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 37 w |