Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance L/S™, silicone durci au platine
Code produit. p-8000837
Click to view available options
Taille de la tubulure:
15
24
35
36
Conditionnement:
1 pièce
7.60m
Code produit. 11855181
Marque: Masterflex™ 9641015
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellente biocompatibilité qui répond aux critères de plusieurs classifications
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision pour pompes haute performance en silicone durci au peroxyde Masterflex™ L/S™ offre un débit précis et reproductible. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique.
  • La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
  • Toujours en stock — la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
  • Tubulure économique avec une durée de vie plus longue
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Silicone durci au platine
Diamètre (impériale) externe 0,59 po
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Longueur totale (impériale) 24,9 pi
Longueur totale (métrique) 760 cm
À utiliser avec (application) Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Taille de la tubulure 15
Débit 1,7 à 1 000 ml/min
Tuyau cannelé 3/16 po
Hauteur (métrique) 8,8 m
Couleur Translucide
Pression maximale 40 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 230°C
Type de produit Tube de pompe