Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompes L/S™ en silicone durci au platine, en bobine
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
15
16
18
24
25
35
37
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
400ft
Description
La tubulure pour pompes en bobine offre des longueurs continues de tubulure pour pompes sur des bobines pratiques, faciles à manipuler et à transporter et nécessitant moins d’espace de stockage que la même quantité de tubulure sous forme de bobines individuelles.
- Veillez à toujours avoir assez de tubulure à portée de main
- Clarté légèrement supérieure
- Privilégiée par les industries pharmaceutiques et biotechnologiques
- Moins de substances lixiviables potentielles
- USP classe VI
- Conforme FDA
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) interne | 4,8 mm |
| Matériau | Silicone durci au platine |
| Longueur totale (métrique) | 12200 cm |
| À utiliser avec (application) | Industries pharmaceutique et biotechnologique |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -50°C |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Taille de la tubulure | 15 |
| Débit | 1.7 ├á 1000┬áml/min |
| Tuyau cannelé | 3/16 in |
| Pression maximale | 40 psi |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction