Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe en silicone durci au peroxyde B/T™ PerfertPosition™
Code produit. 11859641
Change view
Click to view available options
Taille de la tubulure:
90
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Taille de la tubulure unitSize
11859641 90 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 11859641 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9640090
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Garantissez des performances optimales de votre pompe Masterflex™
  • La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
  • Toujours en stock — la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
  • Tubulure économique avec une durée de vie plus longue
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 19 mm
Matériau Silicone
Longueur totale (métrique) 300 cm
À utiliser avec (application) applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Quantité d’emballage 1 unité
Taille de la tubulure 90
Débit 1 à 30 l/min
Tuyau cannelé 3/4 in
Hauteur (métrique) 8,8 m
Couleur Translucide
Pression maximale 35°psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 230°C
Type de produit Tube de pompe