Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes Tygon™ Chemical I/P™
Code produit. 11898542
Click to view available options
Taille de la tubulure:
26
73
82
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11898542
Marque: Masterflex™ 0647526
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour les applications chimiques, agro-alimentaires et pharmaceutiques. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Tygon™ Chemical I/P™ est un tube pour pompe péristaltique flexible et transparent, doté d’une faible extractibilité, d’une faible perméabilité aux gaz et d’une excellente compatibilité chimique.
La tubulure est extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™. Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique. Homogénéité du produit d’un lot à l’autre pour une précision et une répétabilité supérieures. Transparente pour faciliter le contrôle du débit et exempt de plastifiant afin de protéger la pureté des fluides. Compatible avec de nombreux fluides exigeants, notamment les acides concentrés, les bases fortes et les solvants organiques.
  • Conforme aux normes FDA 21 CFR 175.300, REACH, RoHS, ADCF
  • Meilleure résistance chimique des formulations à base de Tygon
  • Exempt de plastifiant et faible perméabilité au gaz
  • Compatible avec les produits chimiques agressifs, y compris le MEK.
  • Excellente résistance chimique. Résiste à l'acétone, au DMSO, aux cétones et bien plus encore
  • Alternative économique aux fluoropolymères ou fluoroélastomères
  • Conforme FDA
Spécification
Matériau Tygon
Longueur totale (métrique) 1500 cm
À utiliser avec (application) Pour les applications chimiques, agro-alimentaires et pharmaceutiques
Température min. de fonctionnement (métrique) -77°C
Quantité d’emballage 1 unité
Propriétés de résistance Acides, solvants organiques
Taille de la tubulure 26
Débit De 0,01 à  4 L/min
Tuyau cannelé 1/4 in.
Hauteur (métrique) 8,8 m
Perméabilité aux gaz Faible
Couleur Translucide
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 57°C
Type de produit Tube de pompe