Learn More
Cole-Parmer™ Collier de serrage pour raccords sanitaires en nylon Masterflex™ Tri-Clamp™ avec bouton blanc
Click to view available options
À utiliser avec:
Compatible avec les viroles à bride en acier inox et non métallique standard ASME-BPE et BPSA
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Boutons à codage couleur pour faciliter l’identification
- Choisissez parmi 4 options de couleur pour une meilleure visibilité
- La conception légère met moins de contrainte sur votre système
- La traçabilité des lots est idéale pour améliorer la sécurité et la conformité
- Compatible avec les brides de virole en acier inoxydable et non métallique standard ASME-BPE et BPSA
- Type de connexion :Collier de serrage sanitaire de 1,5 po avec bouton blanc
- Le collier peut supporter jusqu’à 150 psi
- Stérilisable
Spécification
Spécification
| Description | Pince sanitaire Tri-Clamp™ avec poignée blanche |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 1,5 in |
| Matériau | Nylon |
| À utiliser avec | Compatible avec les viroles à bride en acier inox et non métallique standard ASME-BPE et BPSA |
| À utiliser avec (application) | Systèmes de transfert de liquides |
| Méthode de stérilisation | Irradiation aux rayons gamma, irradiation par faisceau d’électrons, autoclave, oxyde d’éthylène (EtO) |
| Couleur | blanc |
| Pression maximale | 150 psi |