Learn More
Corning™ Matrice de membrane basale à facteur de croissance réduit Matrigel™, sans LDEV
Description
Les matrices extracellulaires Corning (ECM) permettent aux chercheurs d’imiter les environnements in vivo pour les applications de culture cellulaire 2D et 3D.
La matrice Corning Matrigel est une préparation de membrane basale solubilisée extraite du sarcome Engelbreth-Holm-Swarm de souris (EHS), une tumeur riche en protéines de matrice extracellulaire, dont la laminine (un composant majeur), le collagène IV, les protéoglycanes de sulfate d’héparane, l’entactine / nidogène et un certain nombre de facteurs de croissance.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker à -20°C. Éviter les cycles de congélation / décongélation répétés. Ne pas stocker pas dans un congélateur à dégivrage automatique. Conserver à l’état congelé. |
| Sans additif | No LDEV |
| À utiliser avec (application) | Croissance et différenciation cellulaires, études métaboliques / toxicologiques, tests de contamination, dosages de l’angiogenèse in vitro et in vivo, études de l’angiogenèse in vitro et développement de tumeurs chez des souris immunodéprimées |
| Quantité | 50 mL (10 mL x 5) |
| Source | Tumeur Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) de souris |