Learn More
Corning™ Matrice de membrane basale à facteur de croissance réduit Matrigel™, sans rouge de phénol, sans LDEV
Code produit. 15595729
Click to view available options
Quantité:
100 mL (10 mL x 10)
50 mL (10 mL x 5)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15595729
Marque: Corning™ 356239
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Préparation de membrane basale solubilisée provenant de la tumeur Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) de souris. La matrice de membrane basale à facteur de croissance réduit (GFR) Corning™ Matrigel, sans rouge de phénol et sans LDEV, est une tumeur riche en protéines de matrice extracellulaire, y compris la laminine, le collagène IV, les protéoglycanes à héparane sulfate, le nidogène / l’entactine et un certain nombre de facteurs de croissance.
Les matrices extracellulaires Corning (ECM) permettent aux chercheurs d’imiter les environnements in vivo pour les applications de culture cellulaire 2D et 3D.
La matrice Corning Matrigel est une préparation de membrane basale solubilisée extraite du sarcome Engelbreth-Holm-Swarm de souris (EHS), une tumeur riche en protéines de matrice extracellulaire, dont la laminine (un composant majeur), le collagène IV, les protéoglycanes de sulfate d’héparane, l’entactine / nidogène et un certain nombre de facteurs de croissance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à -20°C. Éviter les cycles de congélation / décongélation répétés. Ne pas stocker pas dans un congélateur à dégivrage automatique. Conserver à l’état congelé.
Sans additif Sans rouge de phénol, No LDEV
À utiliser avec (application) Croissance et différenciation cellulaires, études métaboliques / toxicologiques, tests de contamination, dosages de l’angiogenèse in vitro et in vivo, études de l’angiogenèse in vitro et développement de tumeurs chez des souris immunodéprimées
Quantité 100 mL (10 mL x 10)
Source Tumeur Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) de souris