Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de stockage à bouchons à vis à codes-barres 2D Matrix™ de 12 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4526108
Click to view available options
Conditionnement:
100 par caisse
4/24 racks de tubes par cas
4/24 racks de tubes par boîte
Portoir
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Non inclus
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Fit for Purpose:
Prêt pour la PCR
Stérile et prêt pour la PCR
Conditionnement:
100 pièces
384 pièces
96 pièces
Code produit. 10611924
Marque: Thermo Scientific™ 3770
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tubes de stockage à bouchons à vis à codes-barres 2D Thermo Scientific Matrix de volume 12 ml constituent la solution idéale pour le stockage de volumes importants, y compris des échantillons cliniques, des matériels végétaux et tissulaires, ainsi que des poudres.
Un suivi sûr et sécurisé de vos échantillons précieux grâce aux tubes de stockage à bouchon vissé de 12 ml et à code-barres 2D Thermo Scientific™ Matrix™, la solution idéale pour le stockage de grand volume, y compris des échantillons cliniques, des poudres, des tissus et des matières végétales.Notre équipe bénéficie d’une solide réputation en matière d’assistance, notamment pour les équipements et les consommables. Elle est capable de renforcer l’efficacité de votre laboratoire et d’apporter des améliorations simples au suivi des échantillons, grâce aux tubes de stockage à codes-barres 2D Thermo Scientific.
Les codes-barres 2D permanents permettent d'effectuer le suivi des échantillons en toute sécurité et fiabilité. Les lecteurs de codes-barres 2D Thermo Scientific garantissent l'intégration des codes-barres dans des bases de données ou des systèmes de suivi existants.
Suivi en toute sécurité
  • Les codes-barres 2D sont gravés au laser sur le fond de chaque tube de stockage, ce qui permet de scanner et de décoder les tubes immédiatement sans les retirer du portoir de tubes, et d'associer les informations au tube correspondant dans votre base de données.
  • Les lecteurs pour tubes unique VisionMate ST et VisionMateBluetooth effectuent une lecture de tube en mode unitaire ; les modèles VisionMate High Speed et Visionmate SR sont destinés au décodage instantané de portoirs de tubes en entier.
  • Les informations concernant chaque tube peuvent être intégrées dans une base de données ou un système de suivi à l'aide d'un scanner ou de la technologie ActiveX.
Format de stockage optimal
  • Les tubes sont placés dans des portoirs de tubes de très faible encombrement (format SBS), ce qui permet de stocker davantage de tubes et d'optimiser votre espace de stockage.
  • Ces portoirs de tubes sont compatibles avec les pipettes électroniques Thermo Scientific Matrix.
  • Le couvercle verrouillable des portoirs de tubes garantit le stockage en toute sécurité des échantillons.
  • Le socle du portoir de tubes et la forme des tubes évitent que ceux-ci ne tournent dans le portoir au moment du dévissage.
  • Le gravage du code barres 2D à même le tube solide évite la chute d'étiquettes. Les tubes peuvent être stockés à des températures cryogéniques.
Contrôle strict de la qualité
  • Tous les tubes de stockage à codes-barres 2D sont scannéset controlés en usine afin de garantir la lisibilité de ces derniers. Chaque code est gravé après vérification dans une base de données répertoriant l'intégralité et l'unicité des codes barres2D attribués et ce, afin d'éviter les doublons sur toute la gamme des tubes de stockage Thermo Scientific Matrix.
  • De plus, tous les tubes de stockage 2D sont testés contre les fuites pour garantir à 100 % l'intégrité et la sécurité des échantillons.
  • Un système de correction des erreurs intégrée évite toute erreur de lecture des codes-barres 2D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Screw Top Tube
Capacité (métrique) 12mL
Matériau Polypropylene
Conditionnement 100 par caisse
Code-barres 2D Barcode
Gamme de produits Matrix
Stérilité Non stérile
Bouchon inclus Yes
Capacité (impériale) 0.4057 fl oz.
Type de bouchon Bouchon à vis
Fit for Purpose Stérile et prêt pour la PCR
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.