Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-coded Tubes
GREENER_CHOICE
Product Code. 17258820
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
0,5 mL
0,5 ml
500 μL
500 L
1 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de produit:
Bouchon vissé avec patch blanc
Bouchon vissé avec patch blanc, Code-barres linéaire
Tube à bouchon vissé
Tube à bouchon vissé, Code-barres linéaire
Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D
missing translation for 'unitSize'
480 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17258820
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 3744NSWP1DBR
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 500μl and 1.0mL ScrewTop Tubes.
Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 0.64 mL  and 1.1 mL ScrewTop Tubes. Tubes are molded from medical grade resins and feature a permanent, high contrast 2D,1D linear and human readable barcode. These tubes can be ordered to come in racks (barcoded or non-barcoded) or may be purchased in bulk. The tri-coded tubes can be purchased sterile or non-sterile. We also offer tubes with white patch only if your work does not require the 1D linear and human readable code. The 2D screwtop tubes meet a range of manual and automated long term storage needs; barcoded racks make it easy to track the rack as well. Use in combination with Thermo Scientific barcode readers, arrayers and capping equipment.
  • Protection fiable des échantillons
  • Les tubes sont fabriqués en PP vierge de classe VI de qualité médicale
  • Les bouchons vissés sont dotés d’un joint d’étanchéité en silicone souple qui s’adapte aux surfaces de contact afin de garantir la conservation des échantillons
  • Les portoirs sont fabriqués en ABS robuste afin de protéger les tubes en cas de chute
  • Les tubes à bouchon vissé sont compatibles avec le stockage à des températures pouvant atteindre -196°C
  • Suivi en toute sécurité
  • Un code-barres 2D permanent et unique est gravé au laser sur le fond de chaque tube
  • Les portoirs sont dotés d’un code-barres linéaire, d’un identifiant lisible à l’œil nu, ainsi que d’un code-barres 2D pour un suivi absolu des échantillons
  • Le code-barres 2D vous permet de scanner et de décoder les tubes immédiatement sans les retirer du portoir et d’associer les données à chaque tube
  • Le tube et le portoir sont compatibles avec les lecteurs Thermo Scientific™ VisionMate™
  • Format de stockage optimisé
  • Les racks verrouillables au format conforme à la norme ANSI maximisent l’espace de stockage et sont compatibles avec les pipettes manuelles multicanaux ou les équipements de manipulation de liquides automatisés
  • Plusieurs options de bouchage / débouchage sont disponibles pour manipuler un seul tube, 8 tubes ou 96 tubes en une seule fois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Transparent
Type de produit Bouchon vissé avec patch blanc
Description Tubes avec bouchon vissé, fond en V, étiquette blanche et code-barres linéaire
Couleur de bouchon Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 0,5 mL
Forme du fond Conique
Matériau PP vierge de qualité médicale classe VI
Type de filetage Matrix™
Conditionnement 5 Latch Racks of 96 Tubes
Code-barres Code-barres pour tube : Datamatrix 12 x 12 non exclusif avec correction d’erreurs intégrée ECC200 et code EAN 128 linéaire ; code-barres de portoir : Datamatrix 2D ; Code EAN 128 linéaire ; Lisible à l’œil nu
Capacité 450 µl
Gamme de produits Matrix
Stérilité Non stérile
Graduated Non
Capacité (impériale) 500 μl
Fit for Purpose Certified Quality