Learn More
IKA™ Attachement MATRIX
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Capacité:
Flacons coniques
Récipients de réaction
Capacité de tube:
0,5 mL
1,5 ml
2 ml
5,0 mL
15 mL
50 ml
Nbre de positions:
4
8
24
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les agitateurs thermiques reconnaissent automatiquement l’accessoire connecté à l’appareil via une interface dans le mécanisme de verrouillage
- Les accessoires peuvent être changés rapidement et facilement à l’aide d’un levier ergonomique
- Dans le cadre du concept de sécurité intégrée d’IKA, le revêtement en plastique isolant de l’accessoire garantit la sécurité de l’utilisateur, car les températures élevées ne sont pas transférées sur le cadre
- Convient pour une utilisation avec MATRIX Delta Orbital Plus et MATRIX Delta Plus
Spécification
Spécification
| Capacité | Récipients de réaction |
| Capacité de tube | 0,5 mL |
| Type de produit | Fixation pour récipients de réaction |
| Dimensions (L x l x H) | 150 x 141 x 45 mm |
| À utiliser avec (application) | Échantillons de sang, agents pharmaceutiques ou échantillons d’ADN / d’ARN |
| À utiliser avec (équipement) | MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus |
| Nbre de positions | 24 |