Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de stockage vierges et alphanumériques Matrix™
Description
Stockez vos échantillons précieux lorsque le suivi 2D n’est pas nécessaire dans les tubes de stockage vierges et alphanumériques à haute densité Thermo Scientific™ Matrix, proposés dans des portoirs compatibles avec un usage manuel et avec l’automatisation. L’identification visuelle des échantillons est facilitée par le code alphanumérique qui se trouve sur le fond de chaque tube, et les tubes sont compatibles avec l’ensemble de la gamme de joints et d’équipements de bouchage. Idéaux pour l'augmentation graduelle du stockage d’échantillons sur microplaque ou bloc à puits profonds.
Suivi en toute sécurité :
- Un code-barres 2D unique est gravé au laser sur la base de chaque tube avec opercule en polypropylène pour identifier et suivre les échantillons en toute sécurité.
- Les codes-barres 2D résistent à 100 % au DMSO, idéal pour le traitement et le stockage des composés.
- Les codes 2D non propriétaires peuvent être scannés en moins d’une seconde dans VisionMate High Speed pour un décodage rapide et un suivi des échantillons.
Conception robuste des racks de stockage :
- Les tubes de stockage avec opercule Matrix 2D à code-barres sont livrés au format 96 avec un encombrement propriétaire spécialement conçu, empilable et conforme à l’ANSI.
- Les portoirs représentent un gain de place précieux dans votre congélateur, réfrigérateur, réserve de composés ou sur la paillasse.
- La conception du portoir permet aux pipettes multicanaux d’accéder manuellement aux tubes 2D. Elle élimine le risque de contamination grâce à la conception de son couvercle qui n’entre pas en contact avec la paillasse.
- Le couvercle du portoir peut être soulevé par robotique pour accéder aux tubes 2D avec des systèmes automatisés de manipulation de liquides et des applications à cadence élevée.
Contrôle qualité rigoureux :
- Tous les tubes de stockage à codes-barres 2D sont scannés afin d’en garantir la lisibilité.
- Chaque code-barre est vérifié par comparaison avec une base de données complète de tous les codes 2D déjà attribués afin d’éviter les doublons sur toute la gamme des tubes de stockage à code-barres 2D Matrix.
- Tous les tubes de stockage sont testés contre les fuites pour assurer l’intégrité et la sécurité de vos échantillons.
Solutions pour le suivi du stockage pour tout laboratoire :
- Les tubes sont disponibles avec une gamme d’options de fermeture étanche, y compris les gammes de bouchons robustes et pré-fendus DuraSeals et SepraSeals afin de répondre à vos exigences particulières de stockage.
- Des options personnalisées de codage 2D sont disponibles pour répondre aux besoins des bases de données ou de suivi de votre laboratoire.
- Les tubes de stockage 2D sont compatibles avec les portoirs pour congélateur Thermo Scientific qui permettent l’utilisation optimale de l’espace de stockage.
Recommandé dans les cas suivants :
Récupération individuelle des échantillons, identification instantanée des échantillons, identification fiable des échantillons archivés, expédition sécurisée des échantillons, stockage des échantillons et suivi des échantillons
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube de stockage avec opercule |
| Capacité (métrique) | 1,4 ml |
| Forme du fond | Fond rond |
| Matériau | PP (polypropylène) |
| Conditionnement | 10 portoirs verrouillables de 96 tubes |
| Type de puits | Fond rond |
| Stérilité | Stérile |
| Capacité (impériale) | 0,0473 fl oz. |
| Fit for Purpose | Stérile et prêt pour la PCR |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.