Learn More
Huile de matrice, huile hydrocarbonée de 20 centistokes, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Matrix oil |
| Note relative au nom | 20 centistoke hydrocarbon oil |
| Odeur | Petroleum-like |
| Forme physique | Liquide |
| Type | Standard |
| Quantité | 3.8 L |