Learn More
Thermo Scientific™ Réservoirs à réactifs Matrix™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10495973
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
75 ml
100 ml
Matériau:
Polypropylène
Polystyrène
Conditionnement:
10 sachets de 10
10 unités/sachet
50 conditionnés individuellement
Type:
Couvercles de réservoirs
Réservoir de réactif
Réservoir de réactifs avec séparateur
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
50 pièces
Code produit. 10495973
Marque: Thermo Scientific™ 8076
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Répondez aux besoins de vos différentes applications avec ces réservoirs de réactif innovants de conception exclusive.
Prenez en charge un grand nombre d’applications grâce aux réservoirs de réactifs Thermo Scientific™ Matrix dont la conception est unique et innovante. Ces réservoirs stériles disposent d’une base extra-large qui renforce la rigidité et la stabilité de l’unité et aident à prévenir les déversements accidentels. Le réservoir séparé de 25 ml permet de pipeter deux réactifs différents, avec jusqu’à huit canaux sur un côté et jusqu’à quatre canaux sur l’autre côté, ce qui optimise la récupération si l’on utilise un seul canal et une petite quantité de réactif.
  • Le système à deux bacs optimise la quantité de liquide accessible aux cônes de pipettes en cas d’utilisation de petites quantités de réactif
  • Des becs verseurs aux quatre coins réduisent les pertes de réactif pendant la vidange du réservoir
  • Graduations sur les parois internes du réservoir permettant de connaître en un coup d’œil la quantité de liquide restante
  • Les réservoirs stériles sont conditionnés dans des sacs pression déchirables, ce qui garantit une parfaite stérilité tout en simplifiant leur ouverture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur blanc
Capacité (métrique) 75 ml
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Type Couvercles de réservoirs
Nbre par carton 10
Nb par paquet 10
Conditionnement 10 unités/sachet