Learn More
Thermo Scientific™ Tubes avec bouchon vissé de 1,0 ml Matrix™
GREENER_CHOICE
Code produit. 12891981
Change view
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Incolore
Jaune
Vert
pourpre
rouge
s/o
Couleur:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
480 tubes en vrac
5 portoirs de 96 tubes
cas
Fit for Purpose:
Stérile et prêt pour la PCR
Conditionnement:
480 pièces
4800 pièces
Code produit. Couleur de bouchon Couleur Conditionnement Fit for Purpose unitSize
12891981 Bleu Transparent 5 portoirs de 96 tubes Stérile et prêt pour la PCR -
10725784 Incolore Transparent cas Stérile et prêt pour la PCR 480 pièces
11661990 rouge Transparent 480 tubes en vrac Stérile et prêt pour la PCR 480 pièces
11652000 Jaune Transparent 480 tubes en vrac Stérile et prêt pour la PCR 480 pièces
11631960 Bleu Transparent 480 tubes en vrac Stérile et prêt pour la PCR 480 pièces
12811981 Vert Transparent 480 tubes en vrac Stérile et prêt pour la PCR 480 pièces
11622010 Blanc Transparent 480 tubes en vrac Stérile et prêt pour la PCR 480 pièces
11681980 pourpre Transparent 480 tubes en vrac Stérile et prêt pour la PCR 480 pièces
10089692 Incolore Transparent cas Stérile et prêt pour la PCR 480 pièces
12821991 rouge Transparent 5 portoirs de 96 tubes Stérile et prêt pour la PCR -
12841991 Jaune Transparent 5 portoirs de 96 tubes Stérile et prêt pour la PCR 480 pièces
12801991 Vert Transparent 5 portoirs de 96 tubes Stérile et prêt pour la PCR 480 pièces
12831991 Blanc Transparent 5 portoirs de 96 tubes Stérile et prêt pour la PCR 480 pièces
12811991 pourpre Transparent 5 portoirs de 96 tubes Stérile et prêt pour la PCR 480 pièces
10486143 s/o Transparent cas Stérile et prêt pour la PCR 480 pièces
12336263 s/o Ambré 5 portoirs de 96 tubes Stérile et prêt pour la PCR 4800 pièces
12326263 rouge Ambré 5 portoirs de 96 tubes Stérile et prêt pour la PCR 480 pièces
13426888 Incolore Transparent 5 portoirs de 96 tubes Stérile et prêt pour la PCR 480 pièces
18 options
Code produit. 12891981
Marque: Thermo Scientific™ 3741BLU
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez vos échantillons à basse température en toute sécurité, y compris dans l’azote liquide en phase vapeur, avec ces tubes Thermo Scientific™ Matrix™ de 1,0 ml à bouchons à vis.
Stockez vos échantillons à basse température en toute sécurité, y compris dans l’azote liquide en phase vapeur, avec ces tubes Thermo Scientific™ Matrix™ de 1,0 ml accompagnés de leurs bouchons vissés.Ces tubes sont moulés dans des résines de qualité médicale et sont dotés d’un code-barres 2D permanent, à fort contraste.Utilisés en combinaison avec des lecteurs de codes-barres 2D, les équipements de bouchage manuels et automatiques et les options d’étiquetage Thermo Scientific™ VisionMate™, les tubes à bouchon vissé 2D répondent à un large éventail de besoins de stockage à long terme, tant manuels qu’automatiques.
Caractéristiques :
Protection sûre des échantillons
  • Les tubes sont fabriqués en polypropylène vierge de classe VI de qualité médicale
  • Les bouchons vissés sont dotés d’un joint d’étanchéité en silicone souple qui s’adapte aux surfaces de contact afin de garantir la conservation des échantillons
  • Les racks sont fabriqués en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) robuste afin de protéger les tubes en cas de chute accidentelle
  • Les tubes à bouchon vissé sont compatibles avec le stockage à des températures pouvant atteindre -196°C
Suivi en toute sécurité
  • Un code-barres 2D permanent et unique est gravé au laser sur le fond de chaque tube
  • Le code-barres 2D vous permet de scanner et de décoder les tubes immédiatement sans les retirer du rack et d’associer les données à chaque tube
  • Compatibles avec notre gamme de lecteurs VisionMate
Format de stockage optimisé
  • Les racks verrouillables au format conforme à la norme ANSI maximisent l’espace de stockage et sont compatibles avec les pipettes manuelles multicanaux ou les équipements de manipulation de liquides automatisés
  • Plusieurs options de bouchage / débouchage sont disponibles pour manipuler un seul tube, 8 tubes ou 96 tubes en une seule fois
Contrôle qualité rigoureux
  • Chaque code-barres 2D est scanné afin de garantir la lisibilité
  • Chaque code-barres 2D est vérifié par comparaison avec la base de données de tous les anciens codes-barres 2D Thermo Scientific afin de s’assurer qu’il n’y a pas de doublons
  • Chaque tube est testé contre les fuites pour garantir l’intégrité et la sécurité des échantillons
  • Tous les tubes fournis sont exempts d’ADN, de RNase, de DNase, d’endotoxines et de cytotoxines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Type de produit Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D
Couleur de bouchon Bleu
Autoclavable Non
Capacité (métrique) 1 mL
Forme du fond Fond en V
Matériau PP vierge de qualité médicale classe VI
Conditionnement 5 portoirs de 96 tubes
Type de puits Fond en V
Code-barres Non propriétaire, Datamatrix 12x12 avec correction d’erreurs ECC200 intégrée
Gamme de produits Matrix
Stérilité Stérile
Bouchon inclus Oui
Matériau du bouchon Polypropylène vierge de qualité médicale classe VI avec joint en élastomère thermoplastique moulé
Capacité (impériale) 0,0338 fl oz.
Exempt de DNase Oui
Fit for Purpose Stérile et prêt pour la PCR
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.