Learn More
Thermo Scientific™ Cassettes jetables Matrix™ WellMate
Cassttes jetables Thermo Scientific™, pour une utilisation avec le Matrix WellMate.
1765.00€ - 2035.00€
Spécification
Type de produit | Cartouches de tubulures jetables |
---|---|
Matériau | PTFE |
Quantité | 5/Carton |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10707234
|
Thermo Scientific™
201-30001 |
Cassettes ; Calibre standard |
2035.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10117633
|
Thermo Scientific™
|
Cassettes ; Petit calibre |
1765.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Cassttes jetables Thermo Scientific™, pour une utilisation avec le Matrix WellMate.
Compatibles avec le Matrix WellMate, ces cassettes préstérilisées peuvent être rapidement et aisément remplacées, éliminant tout besoin de maintenance ou d'étalonnage.
Une large gamme de cassettes pour la distribution des matériaux cellulaires sensibles jusqu'aux liquides à haute pression de vapeur.- Jetables, préstérilisées, pré-étalonnées. Cassettes remplaçables rapidement et aisément supprimant le besoin de maintenance ou d'étalonnage. Embout standard : traitement de volumes supérieurs à 20 μl, et remplissage de plaques 6 à 96 puits. Embout de petit calibre : traitement de plus faibles volumes (1 μl et au dessus). Acier inoxydable, revêtement PTFE : s'utilisent avec les liquides visqueux, pour la distribution dans des plaques de 6 à 384 puis, et les plaques à profil bas.
Spécification
Cartouches de tubulures jetables | |
PTFE | |
5/Carton |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.