Learn More
Brady™ Étiquettes textiles en nylon avec fini mat
Code produit. p-8000572
Click to view available options
Forme:
Rectangle avec coins arrondis
Rond
Description:
9,53 x 25,4 mm ; 9,53 mm de diamètre
Dia. 9,53 mm
Conditionnement:
1 BX
Code produit. 12830059
Marque: Brady™ 114866
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour des surfaces d’énergie lisses, texturées / rugueuses ou très texturées / à faible surface
Étiquettes textiles en nylon avec fini mat
  • Fabriqué en tissu en nylon
  • Disponibles en formes rectangulaires et circulaires
  • Finition mate
Spécification
Description 9,53 x 25,4 mm ; 9,53 mm de diamètre
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur blanc
Finition Mat
Matériau Tissu en nylon
Type de produit Étiquettes pour imprimante
À utiliser avec (application) Centrifugeuse, tubes Eppendorf et PCR ; Flacons et tubes ; Bouchons de flacons ; Tubes coniques et tubes de grande taille
Étiquettes par rangée 1
Forme Rectangle avec coins arrondis
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (métrique) 0,165 mm
Répétition verticale (métrique) 12,70 mm
Dimensions (LxW) 9,53 x 25,40 mm
Longueur (métrique) 9,53 mm
Largeur (métrique) 25,40 mm
Hauteur (métrique) 9,53 mm
Diamètre (métrique) 9,53 mm