Learn More
Mavacamten, MedChemExpress
Code produit. 16496977
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16496977
Marque: Medchem Express HY109037
MedChemExpress Mavacamten (MYK461) is an orally active modulator of cardiac myosin, with IC50s of 490, 711 nM for bovine cardiac and human cardiac, respectively.
Mavacamten (MYK461) is an orally active modulator of cardiac myosin, with IC50s of 490, 711 nM for bovine cardiac and human cardiac, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Mavacamten
Forme physique Powder
CAS 1642288-47-8
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H19N3O2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme MYK461 SAR439152
Informations sur la solubilité DMSO : 83.33 mg/mL (304.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N(C1=O)C(C=C(N[C@H](C2=CC=CC=C2)C)N1)=O)C
Poids moléculaire (g/mol) 273.33
Poids de la formule 273.33
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.