Learn More
R&D Systems™ Max Rainbow Fluorescent Particle Set (0.1 - 0.3 um)
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
The Max Rainbow Fluorescent Particles are designed to ensure optimal flow cytometer alignment
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store at 4°C in the dark. |
| Format | Deionized water, 0.01% NP-40 |
| Conservateur | 0.02% Sodium Azide |
| Quantité | 2 ml |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
| Gamme de produits | Novus |