missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Maxacalcitol, MedChemExpress

Code produit. 16423746
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16423746

Marque: Medchem Express HY32339

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Maxacalcitol (22-Oxacalcitriol) is non-calcemic vitamin D3 analog and ligand of VDR-like receptors.

Maxacalcitol (22-Oxacalcitriol) is non-calcemic vitamin D3 analog and ligand of VDR-like receptors.

Spécification

Nom chimique ou matériau Maxacalcitol
CAS 103909-75-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H42O4
Quantité 25 mg
Synonyme 22-Oxacalcitriol
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (238.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](OCCC(C)(O)C)C)CCC/2)[H])O)O
Poids moléculaire (g/mol) 418.61
Poids de la formule 418.61
Pourcentage de pureté 96.01%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis