Learn More
Maxacalcitol, MedChemExpress
Code produit. 16441919
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Code produit. 16441919
Marque: Medchem Express HY32339
MedChemExpress Maxacalcitol (22-Oxacalcitriol) is non-calcemic vitamin D3 analog and ligand of VDR-like receptors.
Maxacalcitol (22-Oxacalcitriol) is non-calcemic vitamin D3 analog and ligand of VDR-like receptors.
Spécification
Nom chimique ou matériau Maxacalcitol
CAS 103909-75-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H42O4
Quantité 1 mg
Synonyme 22-Oxacalcitriol
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (238.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](OCCC(C)(O)C)C)CCC/2)[H])O)O
Poids moléculaire (g/mol) 418.61
Poids de la formule 418.61
Pourcentage de pureté 96.01%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.