Learn More
Fisherbrand™ Pointes pour pipettes, taille maxi
GREENER_CHOICE
Code produit. 11987744 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 5 ml
1000 à 5000 μl
250 à 2500 μl
500 à 2500 μl
5000 μl
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Code produit. 11987744
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des pipettes de grand volume
  • Conçu pour une utilisation lors du transfert de grands volumes d’échantillons
  • Technologie de moulage avancée qui garantit que les pointes sont bien droites
  • Alternative aux pipettes sérologiques
  • Non stériles ; Certifiées exemptes de RNase, DNase, d’ADN et apyrogènes par un laboratoire indépendant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume (métrique) 250 à 2500 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 4,2 in
Longueur (métrique) 105 mm
Format En vrac
Type de pointe Macro
À utiliser avec (équipement) Rainin
Graduée Non