Learn More
Fisherbrand™ Pointes pour pipettes, taille maxi
Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (métrique):
1 à 5 ml
1000 à 5000 μl
250 à 2500 μl
500 à 2500 μl
5000 μl
missing translation for 'unitSize'
250 pièces
500 pièces
Description
À utiliser avec des pipettes de grand volume
- Conçu pour une utilisation lors du transfert de grands volumes d’échantillons
- Technologie de moulage avancée qui garantit que les pointes sont bien droites
- Alternative aux pipettes sérologiques
- Non stériles ; Certifiées exemptes de RNase, DNase, d’ADN et apyrogènes par un laboratoire indépendant
Specifications
Specifications
| Volume (métrique) | 500 à 2500 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Naturel |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 4,5 in |
| Longueur (métrique) | 115 mm |
| Format | En vrac |
| Type de pointe | Macro |
| À utiliser avec (équipement) | Eppendorf Reference, Socorex |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction