Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs orbitaux de paillasse MaxQ™ 4000
Code produit. 11751278 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
Température ambiante +10°C à 60°C
Température ambiante de 10°C à 80°C
Température ambiante moins 15°C à 60°C
Réfrigéré:
Non
Oui
Alimentation électrique:
240 V, 50 Hz
240 V, 50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11751278
Marque: Thermo Scientific™ SHKE40006CEPR
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Associez le confort d’une conception sur paillasse à la technologie d’agitation orbitale grâce aux agitateurs orbitaux de paillasse Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000.
Associez le confort d’une conception sur paillasse à la technologie d’agitation orbitale grâce aux agitateurs orbitaux de paillasse tout-en-un Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000. Polyvalents, incubés et réfrigérés, ces agitateurs conviennent parfaitement aux cultures cellulaires, aux études de solubilité, aux procédures d’extraction, à l’expression des protéines et à bien d’autres applications. Ce sont des cuves spacieuses avec un format d’encombrement conçu pour une utilisation sur paillasse.
Les agitateurs orbitaux de paillasse MaxQ 4000 sont résistants et faciles à utiliser avec une plateforme spacieuse de 18 × 18 po. pour accueillir des récipients de plus grande capacité. Ces unités de paillasse acceptent jusqu’à six flacons de 2 L. Le couvercle transparent résistant aux rayures permet de voir les échantillons sans modifier la température de la chambre.
  • L’entraînement à triple excentrique offre un mouvement uniforme avec 0,75 po. Orbite circulaire (19 mm)
  • Il existe deux modes de fonctionnement : continu ou programmable
  • Le couvercle transparent résistant aux rayures permet de voir les échantillons
  • Un système de verrouillage interrompt le mouvement de la plateforme lorsque le couvercle est ouvert
  • Surveillance et contrôle avec précision de la température de la cuve sur toute la plage de températures, grâce au thermostat PID (d’une précision de ± 0,1°C à 37°C).
  • Thermostat de surchauffe indépendant qui renforce la sécurité du dispositif en contrôlant le chauffage en cas de défaillance du thermostat principal
Modèles analogiques
  • Le programmateur rotatif permet de contrôler la vitesse de 40 à 400 tr/min
  • Le tachymètre intégré permet d’afficher et de surveiller la vitesse en tr/min pour garantir la précision des paramètres
  • Affichage numérique LED de la température facile à lire
  • Fonctionnement en continu et programmé de 1 à 60 min.
Modèles numériques
  • Le contrôle de la vitesse variable est compris entre 15 et 500 tr/min
  • La vitesse, la température et la durée s’affichent simultanément sur trois écrans LCD distincts, ce qui limite le risque d’erreur lors de la saisie des paramètres de fonctionnement
  • Fonctionnement en continu et programmé de 0,1 h à 999 h ou de 0,1 min. à 999 min.
  • L’agitateur s’arrête et déclenche des alarmes visuelles et sonores si l’appareil fonctionne à ± 10 % de la vitesse programmée, empêchant l’agitateur de se déplacer
  • Il est possible d’étalonner la vitesse grâce au tachymètre numérique portatif, pour la vérification de cette dernière ou la normalisation des protocoles.
  • Le détecteur de balourd arrête le mouvement de la plateforme en cas de vibrations excessives. Des alarmes visuelles et sonores se déclenchent jusqu’à la correction du problème.
  • La fonction de démarrage progressif évite les démarrages et arrêts brusques, ainsi que les éclaboussures.
  • Le moteur CC à semi-conducteurs ne requiert aucun entretien
Dimensions hors tout pouces (cm)
Modèles SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5 : 32 (81,3) x 22,5 (57,2) x 22 (55,9)
Modèles SHKA4000-7, SHKE4000-7 : 34 (86,4) x 22,5 (57,2) x 22 (55,9)
Poids à l’expédition en lb (kg) :
Modèles SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5 : 167 (75,8)
Modèles SHKA4000-7, SHKE4000-7 : 212 (96,2)
Informations de commande :
Pour un système complet, commandez des plateformes et des pinces (vendues séparément).
Matériel nécessaire :
Plateforme universelle (sans pinces) ou plateforme dédiée (avec pinces préinstallées).
Recommandé dans les cas suivants :
  • Culture cellulaire
  • Études de solubilité
  • Procédures d’extraction
  • Purification des plasmides
  • Mélanges généraux
  • Suspensions bactériennes
  • Coloration et décoloration
  • Procédures de lavage
  • Hybridations
  • Expression de protéines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 1,9 cm (0,75 in)
Capacité de charge (métrique) 22,7 kg
Vitesse de rotation 15 à 500 tr/min, ±1 tr/min
Alimentation électrique 240 V, 50/60 Hz
Tension 220/240 V
Plage de températures (métrique) Température ambiante de 10°C à 80°C
Capacité 6 flacons de 2 L
Type de produit Agitateur
Capacité de charge (impériale) 50 lb
Certifications/Conformité UL, cUL, CE
Plage de températures (impériale) 50°F à 176°F
Précision de la température ±0,1°C
Résolution de la température ± 0,1°C
Fréquence 50/60 Hz
Longueur (impériale) de la plateforme 18 in
Longueur (métrique) de la plateforme 45,7 cm
Largeur (métrique) de la plateforme 45,7 cm
Type de contrôleur Numérique
Description Agitateur-incubateur orbital température élevée pour paillasse de grande capacité
Modèle Agitateur-incubateur de paillasse MaxQ 4000, Benchtop
Type du moteur CC sans balai
Nbre de positions 6
Plage de durée Fonctionnement en continu ou réglable de 0,1 minute à 999 heures
Réfrigéré Non