Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs orbitaux de paillasse MaxQ™ 4000
Code produit. p-4531147 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
Température ambiante +10°C à 60°C
Température ambiante de 10°C à 80°C
Température ambiante moins 15°C à 60°C
Réfrigéré:
Non
Oui
Alimentation électrique:
240 V, 50 Hz
240 V, 50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10509912
Marque: Thermo Scientific™ SHKE40001CE
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Associez le confort d’une conception sur paillasse à la technologie d’agitation orbitale grâce aux agitateurs orbitaux de paillasse Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000.
Associez le confort d’une conception sur paillasse à la technologie d’agitation orbitale grâce aux agitateurs orbitaux de paillasse tout-en-un Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000. Polyvalents, incubés et réfrigérés, ces agitateurs conviennent parfaitement aux cultures cellulaires, aux études de solubilité, aux procédures d’extraction, à l’expression des protéines et à bien d’autres applications. Ce sont des cuves spacieuses avec un format d’encombrement conçu pour une utilisation sur paillasse.
Les agitateurs orbitaux de paillasse MaxQ 4000 sont résistants et faciles à utiliser avec une plateforme spacieuse de 18 × 18 po. pour accueillir des récipients de plus grande capacité. Ces unités de paillasse acceptent jusqu’à six flacons de 2 L. Le couvercle transparent résistant aux rayures permet de voir les échantillons sans modifier la température de la chambre.
  • L’entraînement à triple excentrique offre un mouvement uniforme avec 0,75 po. Orbite circulaire (19 mm)
  • Il existe deux modes de fonctionnement : continu ou programmable
  • Le couvercle transparent résistant aux rayures permet de voir les échantillons
  • Un système de verrouillage interrompt le mouvement de la plateforme lorsque le couvercle est ouvert
  • Surveillance et contrôle avec précision de la température de la cuve sur toute la plage de températures, grâce au thermostat PID (d’une précision de ± 0,1°C à 37°C).
  • Thermostat de surchauffe indépendant qui renforce la sécurité du dispositif en contrôlant le chauffage en cas de défaillance du thermostat principal
Modèles analogiques
  • Le programmateur rotatif permet de contrôler la vitesse de 40 à 400 tr/min
  • Le tachymètre intégré permet d’afficher et de surveiller la vitesse en tr/min pour garantir la précision des paramètres
  • Affichage numérique LED de la température facile à lire
  • Fonctionnement en continu et programmé de 1 à 60 min.
Modèles numériques
  • Le contrôle de la vitesse variable est compris entre 15 et 500 tr/min
  • La vitesse, la température et la durée s’affichent simultanément sur trois écrans LCD distincts, ce qui limite le risque d’erreur lors de la saisie des paramètres de fonctionnement
  • Fonctionnement en continu et programmé de 0,1 h à 999 h ou de 0,1 min. à 999 min.
  • L’agitateur s’arrête et déclenche des alarmes visuelles et sonores si l’appareil fonctionne à ± 10 % de la vitesse programmée, empêchant l’agitateur de se déplacer
  • Il est possible d’étalonner la vitesse grâce au tachymètre numérique portatif, pour la vérification de cette dernière ou la normalisation des protocoles.
  • Le détecteur de balourd arrête le mouvement de la plateforme en cas de vibrations excessives. Des alarmes visuelles et sonores se déclenchent jusqu’à la correction du problème.
  • La fonction de démarrage progressif évite les démarrages et arrêts brusques, ainsi que les éclaboussures.
  • Le moteur CC à semi-conducteurs ne requiert aucun entretien
Dimensions hors tout pouces (cm)
Modèles SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5 : 32 (81,3) x 22,5 (57,2) x 22 (55,9)
Modèles SHKA4000-7, SHKE4000-7 : 34 (86,4) x 22,5 (57,2) x 22 (55,9)
Poids à l’expédition en lb (kg) :
Modèles SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5 : 167 (75,8)
Modèles SHKA4000-7, SHKE4000-7 : 212 (96,2)
Informations de commande :
Pour un système complet, commandez des plateformes et des pinces (vendues séparément).
Matériel nécessaire :
Plateforme universelle (sans pinces) ou plateforme dédiée (avec pinces préinstallées).
Recommandé dans les cas suivants :
  • Culture cellulaire
  • Études de solubilité
  • Procédures d’extraction
  • Purification des plasmides
  • Mélanges généraux
  • Suspensions bactériennes
  • Coloration et décoloration
  • Procédures de lavage
  • Hybridations
  • Expression de protéines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbite 1,9 cm (0,75 in)
Capacité de charge (métrique) 22,7 kg
Vitesse de rotation 15 à 500 tr/min
Alimentation électrique 240 V, 50/60 Hz
Tension 220/240 V
Plage de températures (métrique) Température ambiante +10°C à 60°C
Capacité 6 flacons de 2 L
Type de produit Agitateur
Capacité de charge (impériale) 50 lb
Certifications/Conformité UL, cUL, CE
Plage de températures (impériale) 50°F à 140°F
Précision de la température ±0,1°C
Résolution de la température ± 0,1°C
Fréquence 50/60 Hz
Longueur (impériale) de la plateforme 18 in
Longueur (métrique) de la plateforme 45,7 cm
Largeur (métrique) de la plateforme 45,7 cm
Type de contrôleur Numérique
Description Agitateur-incubateur orbital pour paillasse de grande capacité
Modèle Agitateur-incubateur de paillasse MaxQ 4000, Benchtop
Type du moteur CC sans balai
Nbre de positions 6
Plage de durée Fonctionnement en continu ou réglable de 0,1 minute à 999 heures
Réfrigéré Non
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt