Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs orbitaux de paillasse MaxQ™ 4450
Code produit. 10397903 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Agitateur-incubateur orbital de paillasse avec serpentin de refroidissement (refroidisseur requis) de petite capacité
Agitateur-incubateur orbital de paillasse de petite capacité
Alimentation électrique:
240 V, 50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10397903
Marque: Thermo Scientific™ SHKE4450CC1CE
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les unités Thermo Scientific MaxQ 4450 sont des agitateurs-incubateurs réfrigérés polyvalents, qui conviennent parfaitement à l'incubation d'un faible nombre de récipients.
Les unités Thermo Scientific MaxQ 4450 sont des agitateurs-incubateurs réfrigérés polyvalents, qui conviennent parfaitement à l'incubation d'un faible nombre de récipients.
L'agitateur MaxQ 4450 offre une incubation/réfrigération combinée avec une agitation orbitale dans un système compact à faible encombrement. Ils occupent une surface de paillasse minimale et leur prix est économique. Ces agitateurs de paillasse conviennent parfaitement aux cultures cellulaires, aux études de solubilité, aux procédures d'extraction, à l'expression des protéines et à bien d'autres applications.
Caractéristiques principales :
  • Le couvercle transparent résistant aux rayures permet de voir les échantillons sans modifier la température de la chambre.
  • La chambre peut accueillir quatre flacons de 1 L.
  • Il existe deux plages de températures au choix : une plage pour l’incubation (de 5°C au-dessus de la température ambiante à 80°C) et une plage pour la réfrigération, avec serpentin de refroidissement et refroidisseur en option, (de 5°C en dessous de la température ambiante à 80°C).
  • Surveillance et contrôle de la plage de températures de la chambre avec une précision de ±0,1°C à 37°C
  • L’entraînement à triple excentrique permet de traiter de lourdes charges, assure une agitation uniforme et un fonctionnement en continu 24h/24, même à grande vitesse
  • Un thermostat de surchauffe indépendant renforce la sécurité du dispositif en contrôlant le chauffage en cas de défaillance du thermostat principal
  • Un système de verrouillage interrompt le mouvement de la plateforme lorsque le couvercle est ouvert
Modèles analogiques :
  • La vitesse est commandée par un programmateur rotatif, lui-même contrôlé avec précision par un tachymètre standard.
  • Affichage numérique LED de la température facile à lire
  • Vitesse : 40-400 tr/min. Le tachymètre intégré permet d’afficher et de surveiller la vitesse en tr/min pour garantir la précision des paramètres
  • Les cycles peuvent être programmés (de 1 à 60 minutes) ou fonctionner en continu.
Modèles numériques :
  • La vitesse, la durée et la température s’affichent sur trois écrans LED distincts.
  • Le contrôle de la vitesse variable est compris entre 15 et 500 tr/min
  • Fonctionnement en continu et programmé de 0,1 heure à 999 heures ou de 0,1 minute à 999 minutes
  • L’agitateur s’arrête et déclenche des alarmes visuelles et sonores en cas d’écart de température ou si l’appareil fonctionne à ± 10 % de la vitesse programmée, empêchant l’agitateur de se déplacer
  • La fonction de démarrage progressif évite les démarrages et arrêts brusques, ainsi que les éclaboussures.
  • En cas de coupure de courant, la rétention du point de réglage conserve les paramètres et redémarre automatiquement l’unité une fois l’alimentation rétablie
  • Le moteur CC à semi-conducteurs ne requiert aucun entretien
Fonctionnement du refroidisseur :
  • Le refroidisseur crée une atmosphère réfrigérée.
  • Il convient aux applications de purification des plasmides et d’expression des protéines dans les bactéries. Il est à utiliser avec les agitateurs MaxQ 4450 équipés d’un serpentin de refroidissement
  • La plage de températures est comprise entre 20°C et 30°C.
Informations de commande :
Pour un système complet, commandez des plateformes et des pinces (vendues séparément).
Matériel nécessaire :
Plateforme universelle (sans pinces) ou plateforme dédiée (avec pinces préinstallées). Tous les agitateurs MaxQ 4450 avec serpentin de refroidissement nécessitent un refroidisseur (vendu séparément).
Recommandé dans les cas suivants :
  • Culture cellulaire
  • Études de solubilité
  • Procédures d’extraction
  • Purification des plasmides
  • Mélanges généraux
  • Suspensions bactériennes
  • Coloration et décoloration
  • Procédures de lavage
  • Hybridations
  • Expression des protéines dans les bactéries
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 1,9 cm (0,75 in)
Capacité de charge (métrique) 15,9 kg
Vitesse de rotation 15 à 500 tr/min, ±1 tr/min
Alimentation électrique 240 V, 50/60 Hz
Tension 220/240 V
Plage de températures (métrique) Température ambiante de 5°C à 80°C
Capacité 4 flacons de 1 L
Type de produit Agitateur
Capacité de charge (impériale) 35 lb
Certifications/Conformité UL, cUL, CE
Plage de températures (impériale) Température ambiante de -9°F à 176°F
Précision de la température ±0,1°C
Résolution de la température ± 0,1°C
Fréquence 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 27,2 x 14,1 x 15,8 in (69,1 x 35,8 x 40,1 cm)
Hauteur (impériale) 15,8 in
Hauteur (métrique) 40,1 cm
Longueur (impériale) 27,2 in
Longueur (impériale) de la plateforme 11 in
Longueur (métrique) 69,1 cm
Longueur (métrique) de la plateforme 28 cm
Largeur (impériale) 14,1 in
Largeur (métrique) 35,8 cm
Largeur (métrique) de la plateforme 33 cm
Poids à l’expédition (impériale) 77 lb
Poids à l’expédition (métrique) 35 kg
Type de contrôleur Numérique
Description Agitateur-incubateur orbital de paillasse avec serpentin de refroidissement (refroidisseur requis) de petite capacité
Modèle Agitateur-incubateur et réfrigéré de paillasse MaxQ 4450, Benchtop
Type du moteur CC sans balai
Nbre de positions 4
Plage de durée Fonctionnement en continu ou réglable de 0,1 minute à 999 heures