Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur réfrigéré empilable MaxQ™ 6000, numérique, 240 V
Code produit. p-4531160 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
Température ambiante de 10°C à 80°C
Température ambiante moins 15°C à 80°C
Alimentation électrique:
240 V, 50 Hz
240 V, 50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11754948
Marque: Thermo Scientific™ SHKE60001CEPR
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Économisez un espace précieux en laboratoire avec nos agitateurs empilables. Ces agitateurs combinent l’agitation orbitale et l’incubation générale pour plus de polyvalence.
Les agitateurs Thermo Scientific MaxQ 6000 allient stockage des échantillons, agitation orbitale et commandes numériques intuitives faciles à utiliser.
Les agitateurs-incubateurs et agitateurs réfrigérés empilables Thermo Scientific MaxQ 6000 présentent un faible encombrement au sol grâce au double empilage. Le jeu d'adaptateurs (vendu séparément) pour empiler deux plateaux de 18 x 18' et doubler la capacité d'empilage.
  • Les unités empilables acceptent les flacons d’un volume allant jusqu’à 6 L
  • Deux tablettes réglables en hauteur multiplient les possibilités de rangement
  • Deux plages de températures au choix conviennent aux applications de biologie moléculaire, d’expression des protéines et de purification des plasmides
  • Il existe deux types de modèles : thermostatés et réfrigérés
  • Surveillez et contrôlez avec précision la température de la chambre sur toute la plage de températures, grâce au régulateur PID (d’une précision de ± 0,1°C à 37°C).
  • Un thermostat de surchauffe indépendant renforce la sécurité du dispositif en contrôlant le chauffage en cas de défaillance du thermostat principal
  • Moteur CC sans balais à semi-conducteurs, contrôle de vitesse variable de 15 à 500 tr/min.
  • Fonctionnement en continu ou programmable de 0,1 heure à 999 heures ou de 0,1 minute à 999 minutes
  • La vitesse, la durée du programme et la température de fonctionnement s’affichent simultanément sur trois écrans LCD distincts, ce qui limite le risque d’erreur lors de la saisie des paramètres de fonctionnement
  • Le temps affiché augmente en fonctionnement en continu et diminue pendant les cycles temporisés
  • Des alertes visuelles et sonores avertissent l’utilisateur des écarts de température ; le chauffage s’arrête lorsque l’écart de température est de ± 1°C par rapport à la valeur de consigne
  • L’agitateur s’arrête et déclenche des alarmes visuelles et sonores si l’appareil fonctionne à ± 10 % de la vitesse programmée, empêchant l’agitateur de se déplacer
  • La fonction de démarrage progressif évite les démarrages et arrêts brusques
  • Il est possible d’étalonner la vitesse grâce au tachymètre numérique portatif, pour la vérification de cette dernière ou la normalisation des protocoles.
  • Un système de verrouillage interrompt l’agitation lorsque la porte est ouverte
  • Le détecteur de balourd arrête le mouvement de la plateforme en cas de vibrations excessives
  • En cas de coupure de courant, les paramètres sont conservés et l’appareil redémarre automatiquement une fois l’alimentation rétablie
  • L’interface RS-232 permet un suivi à distance de la vitesse, de la durée et de la température
  • Les échantillons sont visibles grâce à une large fenêtre et à l’éclairage interne au xénon, ce qui minimise les ouvertures de la porte de la chambre
  • La porte peut se fixer à gauche ou à droite pour s’adapter à votre laboratoire
  • La plateforme 18 × 18″ peut être à deux niveaux dans la chambre pour doubler la capacité d’agitation
  • La chambre en acier inoxydable résistant à la corrosion accepte toute une série de plateformes universelles et dédiées de 18 × 18″ (46 × 46 cm)
  • L’enceinte extérieure est en acier laminé à froid avec revêtement par pulvérisation
  • La prise électrique située à l’intérieur de la chambre permet d’alimenter et de faire fonctionner en toute sécurité, agitateurs, mélangeurs et agitateurs rotatifs
Dimensions hors tout
  • Dimensions de la plateforme : 18 × 18″ (45,7 × 45,7 cm)
  • Dimensions générales (L × l × H) : 33 × 27 × 40,5″ (83,9 × 69,6 × 102,9 cm)
Informations de commande :
Pour un système complet, commandez des plateformes et des pinces (vendues séparément)
Inclut :
  • Deux tablettes perforées réglables en hauteur en acier inoxydable.
Matériel nécessaire :
  • Plateforme universelle (sans pinces), ou
  • Plateforme dédiée (avec des pinces préinstallées)
Recommandé dans les cas suivants :
  • Suspensions bactériennes
  • Hybridations
  • Études de solubilité
  • Tests de diagnostic
  • Procédures d’extraction
  • Procédures de lavage
  • Mélanges généraux
  • Expression de protéines
  • Coloration et décoloration
  • Purification des plasmides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 1,9 cm (0,75 in)
Capacité de charge (métrique) 15,9 kg
Vitesse de rotation 15 à 500 tr/min, ±1 tr/min
Alimentation électrique 240 V, 50/60 Hz
Tension 240 V
Plage de températures (métrique) Température ambiante de 10°C à 80°C
Puissance 1 100 W
Ampérage 4,5 A
Type de produit Agitateur
Capacité de charge (impériale) 35 lb
Certifications/Conformité UL, cUL, CE
Plage de températures (impériale) 50°F à 140°F
Résolution de la température ± 0,1°C
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Plateforme en acier inoxydable
Hauteur (impériale) 40,5 in
Hauteur (métrique) 102,9 cm
Longueur (impériale) 33 in
Longueur (impériale) de la plateforme 18 in
Longueur (métrique) 83,8 cm
Longueur (métrique) de la plateforme 45,7 cm
Largeur (impériale) intérieure 27,5 in
Largeur (métrique) intérieure 69,9 cm
Largeur (métrique) de la plateforme 45,7 cm
Poids à l’expédition (impériale) 330 lb
Poids à l’expédition (métrique) 150 kg
Type de contrôleur Numérique
Description Agitateur-incubateur orbital empilable de petite capacité
Modèle Agitateur-incubateur empilable MaxQ 6000
Type du moteur CC sans balai
Plage de durée Fonctionnement en continu ou réglable de 0,1 minute à 999 heures
Réfrigéré No