Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs-incubateurs empilables MaxQ™ 8000, numériques, 10°C au-dessus de la température ambiante à 60°C, 120 V, 60 Hz
Code produit. 11512944 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Alimentation électrique:
120 V, 60 Hz
240 V, 50 Hz
240 V, 50/60 Hz
Précision de la température:
±0,15°C (dans le flacon)
±0,15°C at 37°C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11512944
Marque: Thermo Scientific™ SHKE80008CE
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Économisez un espace précieux en laboratoire avec ces agitateurs-incubateurs empilables, conçus pour être empilés sur le sol par deux ou par trois sans compromettre leurs performances.
Économisez un espace précieux en laboratoire avec les agitateurs-incubateurs empilables Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 conçus pour être empilés sur le sol par deux ou par trois sans compromettre leurs performances. Ces agitateurs empilables ont la durabilité requise pour fonctionner à la vitesse supérieure, empilés par trois. Ils contiennent un filtre HEPA qui garantit que l’air à l’intérieur de la chambre reste propre et réduit la contamination croisée. Ils disposent d’une plateforme pour lames qui fournit un accès pratique à 100 % des échantillons. Les kits de superposition sont fournis gratuitement avec chaque agitateur.
Caractéristiques :
  • Trois fois la capacité d’un agitateur de sol avec quasiment le même encombrement
  • Conçu pour les applications de cultures eucaryotes sensibles—avec filtration HEPA anti-contamination, une conception aux coins arrondis, une chambre monobloc et une uniformité de la température rigoureuse—et pour les applications exigeantes de cultures procaryotiques
  • Construction robuste, large plage de vitesses et aucune limite de vitesse d’“agitation dure”, même avec un empilement par trois
Système de surveillance / contrôle par microprocesseur :
  • Affichage simultané des valeurs en cours et des valeurs de consigne
  • Suivi de la durée totale cumulée sur le moteur et les systèmes d’entraînement
  • Des alarmes sonores et visuelles de température insuffisante et de surchauffe garantissent la protection des produits
  • Une alarme de surtempérature distincte et réglable, avec sonde indépendante, renforce la sécurité des unités avec chauffage
  • Des alarmes sonores et visuelles de contrôle de rotation insuffisante et excessive permettent de signaler les écarts de vitesse
  • Vous pouvez les mettre en sourdine temporairement et programmer un rappel des états d’alarme non résolus
  • Une alarme pratique permet de surveiller les appareils à distance.
  • Les paramètres sont conservés dans la mémoire permanente en cas de panne de courant et l’unité redémarre automatiquement une fois l’alimentation rétablie
  • Le port RS-232 de série permet l’interface avec l’ordinateur pour le contrôle de la durée, de la température et de la vitesse
  • L’accélération est régulée pour un démarrage progressif et un arrêt sans projections
  • Les fonctions peuvent être facilement calibrées grâce au clavier et au panneau de commande étanche
Panneau de commande :
  • Un écran alphanumérique rétroéclairé LCD, de deux lignes et 40 caractères, affiche les valeurs de consigne et les valeurs en cours (définies), ainsi que les alarmes
  • Les icônes / boutons facilitent la programmation des paramètres de consigne
  • Heure : durée écoulée, affiche le nombre total d’heures et de minutes de fonctionnement pour le cycle.
  • Vitesse : Affiche la vitesse réelle de la plateforme (tr/min) et les points de consigne de vitesse
  • Température (°C) : Affiche la température réelle à l’intérieur de la chambre et les points de consigne de température
Structure :
  • Pour les tâches régulières de maintenance et d’entretien, l’accès aux composants électroniques et au filtre HEPA est aisé. Il s’effectue à l’avant de l’appareil
  • La poignée de verrouillage rabattable située sur la base à retrait rapide (incluse) interdit le démarrage de l’agitateur si la plateforme n’est pas convenablement mise en place
  • La porte à ouverture vers le bas, isolée, avec plateforme de coulissement assure un accès à 100 % des échantillons
  • La récolte est visible grâce à une large fenêtre et à l’éclairage interne au xénon
  • La hauteur de la plateforme supérieure est inférieure à 61″ (154,9 cm) lorsque trois unités sont empilées
  • Les parois extérieures sont en acier laminé à froid de forte épaisseur
  • La chambre est en acier inoxydable de type 304, avec angles arrondis, éclairage au xénon avec interrupteur et évacuation intégrée ; elle convient aux flacons Erlenmeyer de 2 L
  • Un joint de porte magnétique garantit l’étanchéité
  • Le kit d’empilement est fourni gratuitement avec chaque agitateur
Système mécanique
  • Le mécanisme d’entraînement excentrique, haute résistance permet d’atteindre une plage de vitesses plus étendue, de 25 à 400 tr/min ± 1 tr/min, avec un minimum de vibrations, même lorsque vous empilez trois agitateurs
  • Le mécanisme d’agitateur orbital durable et dynamiquement équilibré optimise l’oxygénation et le mélange des nutriments, limite l’agglutination des cellules et empêche les projections
  • Un mécanisme à triple contrepoids permet d’accepter des charges maximums ou déséquilibrées, quelle que soit la position des flacons
  • Le moteur CC 1/3 hp, au fonctionnement à froid, sans balais assure un fonctionnement continu sans entretien.
  • Le flux d’air laminaire forcé via le filtre HEPA offre une excellente uniformité de température et réduit le risque de contamination croisée
Informations de commande :
La plateforme n’est pas comprise. Des supports pour agitateur unique et double et un enregistreur graphique autonome sont disponibles en option.
Inclut :
Kit d’empilage fourni avec chaque agitateur.
Matériel nécessaire :
Des plateformes agitatrices coulissantes dédiées ou universelles de 29,5 × 18″ (74,9 × 45,7 cm) sont disponibles séparément.
Recommandé dans les cas suivants :
  • Suspensions bactériennes
  • Hybridations
  • Études de solubilité
  • Tests de diagnostic
  • Procédures d’extraction
  • Procédures de lavage
  • Mélanges généraux
  • Expression de protéines
  • Coloration et décoloration
  • Purification des plasmides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 2,5 cm (1 in)
Capacité de charge (métrique) 32 kg
Vitesse de rotation 25 à 400 tr/min, ±1 tr/min
Alimentation électrique 240 V, 50 Hz
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) 5°C à 60°C
Capacité Flacons Erlenmeyer 12 x 2 L
Type de produit Agitateur
Capacité de charge (impériale) 71 lb
Certifications/Conformité UL, cUL, CE
Plage de températures (impériale) −23°F à +140°F
Précision de la température ±0,15°C (dans le flacon)
Résolution de la température ±0,15°C
Fréquence 50 Hz
Matériau Chambre en acier inoxydable (304), laminé à froid, de grande épaisseur
Profondeur (impériale) intérieure 23,8 in
Profondeur (métrique) intérieure 60,5 cm
Dimensions (P x l x H) intérieures 23,8 x 33,4 x 11,8 in (60,5 x 84,6 x 30 cm)
Dimensions (L x l x H) 33,3 x 56,5 x 25 in (84,6 x 143,5 x 63,5 cm)
Hauteur (impériale) 25 in
Hauteur (impériale) intérieure 11,8 in
Hauteur (métrique) 63,5 cm
Hauteur (métrique) intérieure 30 cm
Longueur (impériale) 33,3 in
Longueur (métrique) 84,6 cm
Largeur (impériale) 56,5 in
Largeur (impériale) intérieure 33,4 in
Largeur (métrique) 143,5 cm
Largeur (métrique) intérieure 84,6 cm
Poids à l’expédition (impériale) 723 lb
Poids à l’expédition (métrique) 328 kg
Type de contrôleur Numérique
Description Agitateur-incubateur/réfrigéré orbital empilable de grande capacité
Modèle Agitateur-incubateur réfrigéré empilable MaxQ 8000
Affichage LED : durée, vitesse et température (valeurs en cours et valeurs de consigne)
Type du moteur CC sans balai
Nbre de positions 12
Plage de durée Fonctionnement en continu ou réglable de 1 min à 199 h et 59 min