Learn More
Thermo Scientific™ Plateformes universelles pour agitateurs MaxQ™
Code produit. 12546299 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Adaptateur d'empilage
Plateforme d’agitation
Plateforme universelle
À utiliser avec (équipement):
Agitateur MaxQ™ 2000
MaxQ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000
MaxQ 2000, 2506, 2508, 4450
MaxQ 2000, MaxQ 6000
MaxQ 3000
MaxQ 7000
Plateformes MaxQ™ 30100 et MaxQ™ 30110
Q max 3000, 5000
Dimensions (L x l):
11 x 13 in
11 x 13 in (28 x 33 cm)
13 x 11 in (33 x 28 cm)
18 x 18 in (45,7 x 45,7 cm)
30 x 18 in (76 x 45,7 cm)
36 x 24 in (91 x 60,9 cm)
Dimensione della confezione:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12546299
Marca: Thermo Scientific™ 30128
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Mélangez et adaptez différents types de matériel sur une seule plateforme à l’aide des plateformes universelles flexibles pour agitateurs orbitaux Thermo Scientific™ MAXQ™ HP.
Combinez du matériel de laboratoire de différentes tailles sur une seule plateforme grâce aux plateformes universelles flexibles pour agitateur Thermo Scientific™ MaxQ™. De par leur innovation, leur fiabilité et leur précision exceptionnelles, ces plateformes représentent le choix optimal pour un laboratoire très actif.
Pour une utilisation avec les agitateurs MaxQ, conformément aux indications. Choisissez la plateforme qui convient le mieux à vos besoins.
Informations de commande :
Les pinces s’achètent séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Type de produit Plateforme d’agitation
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Dimensions (L x l) 18 x 18 in (45,7 x 45,7 cm)
Longueur (impériale) de la plateforme 18 in
Longueur (métrique) de la plateforme 45,7 cm
Largeur (impériale) de la plateforme 18 in
Largeur (métrique) de la plateforme 45,7 cm
À utiliser avec (équipement) MaxQ 2000, MaxQ 6000
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato