Learn More
Axygen™ Microtubes à centrifuger sans bouchon MaxyClear
GREENER_CHOICE
Code produit. 11386304 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 ml
2 mL
Graduations:
0,1 à 1,5 ml
0,1 à 2 mL
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 11386304
Marque: Axygen™ MCT150NC
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bénéficiez d’une excellente visibilité grâce au PP transparent. Les microtubes à centrifuger sans bouchon Axygen™ MaxyClear sont dotés de zones d’écriture dépolies sur le côté. Ils résistent à l’ébullition, sont autoclavables et peuvent résister à des forces centrifuges de 20 000 de FCR. Disponibles en tubes gradués de 1,5 ml et 2,0 ml.
Bénéficiez d’une excellente visibilité grâce au PP transparent.Les microtubes à centrifuger sans bouchon Axygen™ MaxyClear sont dotés de zones d’écriture dépolies sur le côté.Ils résistent à l’ébullition, sont autoclavables et peuvent résister à 20 000 FCR.Disponibles en tubes gradués de 1,5 ml et 2,0 ml.
Les microtubes à centrifuger Axygen MaxyClear sont disponibles dans une variété de couleurs. La surface Axygen Maxymum Recovery™ et les options stériles sont également disponibles. Les microtubes à centrifuger SnapLock sont dotés de surfaces de bouchons dépolies et de zones d’écriture latérales dépolies, idéales pour l’étiquetage. Chaque bouchon est doté d’un orifice de perçage au centre du bouchon. Des microtubes à centrifuger sans bouchons sont disponibles pour certaines tailles.
  • Les microtubes à centrifuger transparents de 0,6 ml, 1,5 ml et 2,0 ml sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
  • Les tubes en copolymère offrent une résistance exceptionnelle et une résistance chimique exceptionnelle. Non autoclavable ou résistant à l’ébullition.
  • Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
  • La force G maximale est de 14 000 FCR.
  • Sans DNAse / RNAse et apyrogène.
  • Niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
  • Couleur - Assortis : Chaque boîte contient un mélange de bleu, vert, violet, orange, rouge et jaune.
  • Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
  • Couleur - Spectre : 2 boîtes de chaque couleur (bleu, vert, orange, rouge et jaune).
Certifications
Produit certifié exempt de RNase, de DNase et d’endotoxines pour une intégrité totale des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de couvercle Bouchon à clipser
Certifications/Conformité Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 1,5 ml
Couleur Transparent
Matériau Homopolymère
Incréments 0,25 ml
Nb par paquet 500/Bte
Conditionnement 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte
Stérilité Non stérile
Graduated Oui
Type de bouchon Pas de bouchon
FCR max. 20000 ×g
Graduations 0,1 à 1,5 ml