Learn More
Col lisse en verre borosilicaté MBL™ de classe A
Code produit. 12524927
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Hauteur (métrique):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolérance:
±0.4 ml
± 0,15 ml
± 0,25 ml
± 0,6 ml
± 1,2 ml
plusmn; 0,025 ml
plusmn; 0,04 ml
plusmn; 0,1 ml
plusmn; 0,25 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
Code produit. 12524927
Marque: MBL FRD200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étalonné pour des tolérances de classe A. Le numéro de série, le code de lot et la date de fabrication de chaque ballon à col lisse en verre borosilicaté de classe A MBL™ sont individuellement gravés au laser.
  • Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664
  • Finement étalonné pour des tolérances de classe A
  • Chaque flacon est gravé au laser avec un numéro de série individuel, un code de lot et une date de fabrication
  • En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques
  • Certifiée conforme “H”
  • Inscriptions en émail bleu
  • Fournie avec bouchon en polyéthylène
  • Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
  • Conformes à la norme ISO 1042
  • Avec col non rodé pour bouchons en caoutchouc
  • En verre borosilicaté
  • Finement étalonné pour des tolérances de classe A
  • Certifiée conforme “H”
  • Gravés individuellement au laser avec numéro de série, code de lot et date de fabrication
  • Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
  • Inscriptions en émail bleu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Classe A, ISO 1042, certifié conforme “H”
Matériau du bouchon Caoutchouc
Capacité (métrique) 5 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 70 mm
Type de goulot unie
Tolérance ± 0,25 ml
Graduated Oui
Classe A