Learn More
Flacon volumétrique en verre borosilicaté de classe A MBL™ avec bouchon
Code produit. 11381925
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Taille du bouchon:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Hauteur (métrique):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
Code produit. 11381925
Marque: MBL FRD184
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664. Les flacons volumétriques de classe A en verre borosilicaté MBL™ avec bouchon sont fabriqués en verre borosilicaté résistant aux produits chimiques.
  • Finement étalonné pour des tolérances de classe A
  • Chaque flacon est gravé au laser avec un numéro de série individuel, un code de lot et une date de fabrication
  • Certifiée conforme “H”
  • Inscriptions en émail bleu
  • Fournie avec bouchon en polyéthylène
  • Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Classe A, ISO 1042, DIN 12664, certifié conforme “H”
Matériau du bouchon Polyéthylène
Description Inscriptions en émail bleu
Capacité (métrique) 5 l
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 475 mm
Tolérance ± 1,2 ml
Graduated Oui
Classe A
Taille du bouchon 34/35