Learn More
Flacons sodacalciques transparents MBL™
Code produit. 15718057
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15718057
Marque: MBL SBC100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons en verre sodocalcique transparent avec col rodé
  • Conforme à la norme ISO 4796-2
  • Livrés avec des bouchons en polyéthylène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 42mm
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 10/boîte
Joint conique standard 14/15
Hauteur (métrique) 77 mm