Learn More
Flacons sodacalciques transparents MBL™
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Conforme à la norme ISO 4796-2
- Livrés avec des bouchons en polyéthylène
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) | 42mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Quantité | 10/boîte |
| Joint conique standard | 14/15 |
| Hauteur (métrique) | 77 mm |