Learn More
Pipettes compte-gouttes MBL™ pour flacons de réactifs en verre sodocalcique
Code produit. 15419793
Click to view available options
Description:
Joint de taille 14/15
Joint de taille 14/23
Joint de taille 19/26
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 100 ml
Flacon de 250 ml
Flacon de 50 ml
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 15419793
Marque: MBL SBD050
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre sodocalcique transparent.
En verre sodocalcique transparent
  • Avec cône en verre rodé intégré sur la pipette
  • Livrées avec des tétines en caoutchouc
  • Flacons disponibles séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Joint de taille 14/15
Matériau Verre sodocalcique
Comprend Pipettes compte-gouttes avec tétine en silicone
Type Pipette Pasteur
À utiliser avec (équipement) Flacon de 50 ml