Learn More
Pipettes en verre de classe AS à un repère MBL™ avec certification
Code produit. 12404701
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tolérance:
plusmn;0,02 ml
plusmn; 0,008 ml
plusmn; 0,015 ml
plusmn; 0,01 ml
plusmn; 0,03 ml
plusmn; 0,05 ml
plusmn; 0,08 ml
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Précision:
± 0,05 ml
plusmn;0,02 ml
plusmn; 0,008 ml
plusmn; 0,015 ml
plusmn; 0,01 ml
plusmn; 0,03 ml
plusmn; 0,08 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 12404701
Marque: MBL PRA754ASWC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre sodocalcique avec buses usinées pour garantir une plus grande résistance et des temps d’écoulement corrects. Les pipettes en verre classe AS MBL™ à un seul trait avec certification portent des inscriptions ambrées indélébiles incrustées dans le verre pour résister aux solutions de nettoyage agressives.
En verre sodocalcique avec buses usinées pour garantir une plus grande résistance et des temps d’écoulement corrects.Les pipettes en verre classe AS MBL™ à un seul trait avec certification portent des inscriptions ambrées indélébiles incrustées dans le verre pour résister aux solutions de nettoyage agressives.
  • Conforme aux normes ISO 648 et DIN 12691
  • Étalonnées pour une distribution avec un délait d’attente de +5 s
  • Chaque pipette est codée avec un numéro de série individuel
  • Fournie avec un certificat d’étalonnage qui permet une traçabilité conforme aux normes nationales
  • Les marquages en coloration ambrée permanente sont incrustés dans le verre afin de garantir une résistance optimale aux solutions de nettoyage agressives
  • En verre sodocalcique avec buses usinées pour assurer une plus grande résistance et des temps d’écoulement corrects
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 0,05 ml
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité ISO 648, DIN 12691, certificat d’étalonnage
Classe AS
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 2/boîte
Tolérance plusmn; 0,05 ml
Couleur Rouge
Volume (métrique) 50 ml
Type Pipette à poire