Learn More
Pipettes en verre de classe B à un repère MBL™
Code produit. 12673032
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tolérance:
plusmn; 0,04 ml
plusmn;0,02 ml
plusmn; 0,015 ml
plusmn; 0,03 ml
plusmn; 0,06 ml
plusmn; 0,15 ml
plusmn; 0,1 ml
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
Code produit. 12673032
Marque: MBL PRA710B
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre sodocalcique avec buses usinées pour réduire le risque de casse et conformes aux normes ISO 648 et DIN 12690. Les pipettes en verre classe B MBL™ à un seul trait portent des inscriptions ambrées indélébiles incrustées dans la surface du verre pour améliorer la résistance chimique. Étalonnées pour la distribution.
  • Conforme aux normes ISO 648 et DIN 12690
  • Étalonnées pour délivrer
  • En verre sodocalcique avec buses usinées pour réduire la casse
  • Marquages ambrés indélébiles incrustés dans la surface du verre pour améliorer la résistance chimique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité ISO 648, DIN 12690
Classe B
Matériau Verre sodocalcique
Graduée Oui
Couleur de graduation Ambré
Quantité 5boîte
Tolérance plusmn; 0,06 ml
Couleur Jaune
Volume (métrique) 20 ml
Type Pipette à poire