Learn More
Burette classe B en verre borosilicaté MBL Volumetrics™ avec clé en verre
Code produit. 12481557
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12481557
Marque: MBL BRB050P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté. La burette en verre borosilicaté MBL Volumetrics™ de classe B avec clé en verre est conforme aux normes ISO 385. Clés de remplacement interchangeables disponibles en cas de perte ou de détérioration. Les graduations en émail bleu permettent d’évaluer facilement le volume.
  • Conformes à la norme ISO 385
  • Alésage de clé de 1,5 mm
  • Les clés de remplacement sont disponibles en cas de perte ou de détérioration : les clés sont entièrement interchangeables
  • Graduations en émail bleu facile à lire
  • En verre borosilicaté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Longueur (métrique) 820 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,2 ml
Hauteur (métrique) 750 mm
Balance Bleu
Matériau du robinet d’arrêt Verre
Tolérance ±0,05 ml
Type Buret volumétrique
Class Classe B.
Certifications/Conformité ISO 385