Learn More
Burette Rotaflo™ en verre borosilicaté de classe B MBL Volumetrics™ avec clé en PTFE
Code produit. 12186210
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12186210
Marque: MBL BRB402
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté et conforme aux normes ISO 385. La burette Rotaflo™ en verre borosilicaté MBL Volumetrics™ de classe B avec clé en PTFE permet un contrôle fin du versement, n’est pas grippée avec des solutions caustiques et ne nécessite aucune lubrification.
  • Conformes à la norme ISO 385
  • Avec robinet d’arrêt GP ROTAFLO™ à clé en PTFE ; pas de lubrification nécessaire ; pas de grippage avec solutions caustiques ; fournit un contrôle de versement fin ; alésage de clé de 3,0 mm
  • Les graduations ambrées permanentes sont incrustées dans le verre et sont spécialement résistantes aux solutions de nettoyage agressives
  • En verre borosilicaté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Longueur (métrique) 462 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
Balance Ambré
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ±0,05 ml
Type Buret Rotaflo
Class Classe B.
Certifications/Conformité ISO 385