missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SEPARERTRATT 250ML GRAD NS19/26

Code produit. 11321995
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11321995

Marque: MBL FST531

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Borosilicate Glass
Certifications/Conformité Complies with ISO 4800, Type 4
Quantité 1Each
Robinets d’arrêt 2.5mm; PTFE
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de produit Dropping funnel
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis