Learn More
Éprouvette graduée en verre MBL™ avec bouchon en polyéthylène
Code produit. 15517780
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tolérance:
plusmn;0,2 ml
plusmn;0,5 ml
plusmn;10 ml
plusmn;1 ml
plusmn;20 ml
plusmn;2 ml
plusmn;5 ml
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
5 pièces
Code produit. 15517780
Marque: MBL CRC314
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté
  • Conformes à la norme ISO 4788
  • Fournie avec bouchon en polyéthylène
  • Graduations en émail bleu facile à lire
  • En verre borosilicaté
  • Pied hexagonal robuste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Type Bouteille graduée
Tolérance plusmn;10 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité DIN 12685, ISO 4788
Classe Classe B.
Capacité (métrique) 1000 ml
Hauteur (métrique) 505 mm
Comprend Bouchon en polypropylène
Balance Émail bleu
Numéro de bouchon 45/40
Matériau du bouchon Polypropylène, Polyéthylène
Type de bouchon Bouchon
Graduations 10 ml