Learn More
Éprouvette graduée en verre MBL Volumetrics™
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. Les éprouvettes graduées en verre MBL Volumetrics™ constituent une solution fiable pour mesurer des liquides et des solutions en laboratoire.
Caractéristiques
- Graduations en émail bleu faciles à lire
- Pied hexagonal robuste
- Conformes à la norme ISO 4788
Spécification
Spécification
| Type de base | Hexagonale |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Forme | Rond |
| Type | Bouteille graduée |
| Tolérance | plusmn;0,1 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Classe | Classe B. |
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| À utiliser avec (application) | Mesure des liquides et des solutions en laboratoire |
| Afficher plus |