Learn More
Thermo Scientific™ Réactif d’acylation MBTFA
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Réalisez la trifluoroacylation des amines primaires et secondaires, des groupes hydroxyle et thiol et des hydrates de carbone grâce au réactif d’acylation Thermo Scientific™ MBTFA. Le sous-produit principal N-méthyltrifluoroacétamine est stable, volatil et ne présente aucun problème lors d’une GC ultérieure. Le MBTFA produit des dérivés très volatiles des hydrates de carbone et il peut être utilisé pour acyler les amines de manière sélective en présence de groupes hydroxyle et carboxyle qui ont été protégés par la silylation.
- Réagit dans des conditions non acides
- Le sous-produit principal N-méthyltrifluoroacétamide, issu de la réaction de dérivatisation, est stable, volatil et ne présente aucun problème lors d’une GC ultérieure
- Produit des dérivés très volatiles des hydrates de carbone
- Peut être utilisé pour acyler les amines de manière sélective en présence de groupes hydroxyle et carboxyle qui ont été protégés par la silylation
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | GC |
| Risques | Corrosif, inflammable |
| Stockage | -20°C |
| Quantité | 10 ampoules de 1 ml |
| Composants standard | N-méthyl-bis(trifluoroacétamide) |
| Concentration standard | 98 à 100% |
| Description de l’article | 10 ampoules de 1 ml |
Sécurité et traitement
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser du sablee sec, un agent chimique sec oude la mousse résistant á l'alcool pour l'extinction.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.