Learn More
Mc-MMAD, MedChemExpress
Code produit. 16456788
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Code produit. 16456788
Marque: Medchem Express HY15740
MedChemExpress Mc-MMAD is a protective group (maleimidocaproyl)-conjugated MMAD. MMAD is a potent tubulin inhibitor. Mc-MMAD is a drug-linker conjugate for ADC.
Mc-MMAD is a protective group (maleimidocaproyl)-conjugated MMAD. MMAD is a potent tubulin inhibitor. Mc-MMAD is a drug-linker conjugate for ADC.
Spécification
Nom chimique ou matériau Mc-MMAD
CAS 1401963-15-2
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C51H77N7O9S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (103.71 mM)
SMILES O=C1N(CCCCCC(N(C)[C@H](C(N[C@@H](C(C)C)C(N(C)[C@]([C@@H](C)CC)([H])[C@@H](CC(N2[C@H]([C@H](OC)[C@H](C(N[C@@H](CC3=CC=CC=C3)C4=NC=CS4)=O)C)CCC2)=O)OC)=O)=O)C(C)C)=O)C(C=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 964.26
Poids de la formule 964.26
Pourcentage de pureté 98.5%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.