missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mc-MMAD, MedChemExpress

Code produit. p-200097960
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16456788

Marque: Medchem Express HY15740

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Mc-MMAD is a protective group (maleimidocaproyl)-conjugated MMAD. MMAD is a potent tubulin inhibitor. Mc-MMAD is a drug-linker conjugate for ADC.

Mc-MMAD is a protective group (maleimidocaproyl)-conjugated MMAD. MMAD is a potent tubulin inhibitor. Mc-MMAD is a drug-linker conjugate for ADC.

Spécification

Nom chimique ou matériau Mc-MMAD
CAS 1401963-15-2
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C51H77N7O9S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (103.71 mM)
SMILES O=C1N(CCCCCC(N(C)[C@H](C(N[C@@H](C(C)C)C(N(C)[C@]([C@@H](C)CC)([H])[C@@H](CC(N2[C@H]([C@H](OC)[C@H](C(N[C@@H](CC3=CC=CC=C3)C4=NC=CS4)=O)C)CCC2)=O)OC)=O)=O)C(C)C)=O)C(C=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 964.26
Poids de la formule 964.26
Pourcentage de pureté 98.5%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis